Merck
702730
Sigma-Aldrich
tert-Butylchlordiphenylsilan -Lösung
1 M in methylene chloride
Größe auswählen
100 ML
CHF 207.00
CHF 207.00
Voraussichtliches Versanddatum10. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 207.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H19ClSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.86
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 207.00
Voraussichtliches Versanddatum10. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
1 M in methylene chloride
bp
40 °C
Dichte
1.249 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(C)(C)[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H19ClSi/c1-16(2,3)18(17,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,1-3H3
InChIKey
MHYGQXWCZAYSLJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
tert-Butylchlorodiphenylsilane can be used to prepare 1-benzyloxy-3-(tert-butyldiphenylsilyloxy)propan-2-ol, a key intermediate for the synthesis of mono-O-protected pyrimidine acyclic nucleosides.[1]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A new synthetic route towards the mono-O-protected anti-conformationally constrained pyrimidine acyclic nucleoside
Liu C, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 50(8), 1028-1030 (2002)