198048
Trimethylaluminium -Lösung
2.0 M in toluene
Synonym(e):
Trimethylalane
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
2.0 M in toluene
Dichte
0.81 g/mL at 25 °C
SMILES String
C[Al](C)C
InChI
1S/3CH3.Al/h3*1H3;
InChIKey
JLTRXTDYQLMHGR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Polyhydroxylierte Cyclohexane durch die stereoselektive Umlagerung von ungesättigten Glycosiden.
- Partiell hydrolysierter Trimethylaluminum (PHT)-Katalysator für die Polymerisation von Olefinen.
- Methylbenzol durch Methylierung von Anisol-Derivaten unter Verwendung des Katalysatorsystems Nickel-1,3-Dicyclohexylimidazol-2-yliden.
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter