Merck
701475
Sigma-Aldrich
Dichlor-[(2,6,10-dodecatrien)-1,12-diyl]ruthenium(IV)
Synonym(e):
Dichloro-(dodeca-2,6,10-trien-1,12-diyl)-ruthenium(IV), Dichloro-2,6,10-dodecatrienylen-ruthenium, Dichloro-[(1,2,3,6,7,10,11,12-η)-2,6,10-dodecatrien-1,12-diyl]-ruthenium
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H18Cl2Ru
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
334.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
190 °C
SMILES String
Cl[Ru]1(Cl)C\C=C\CCC=CCC\C=C\C1
InChI
1S/C12H18.2ClH.Ru/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2;;;/h3-6,11-12H,1-2,7-10H2;2*1H;/q;;;+2/p-2/b5-3+,6-4+,12-11-;;;
InChIKey
RSRAKQPWMXANGM-LXALEWKWSA-L
Anwendung
Catalyst for:
  • Redox isomerization/transfer hydrogenation
  • Deprotection of N-allyl amides and lactams
  • Isomerization of allylamines
  • Isomerization of allylic alcohols into carbonyl compounds
Catalysts used in the deprotection of N-allyl amides and lactams
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cadierno, V. et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 6590-6590 (2007)