Merck
700630
Sigma-Aldrich
5-(Trifluormethyl)pyridin-2-Carboxylsäure
95%
Synonym(e):
5-(Trifluormethyl)-picolinsäure
Größe auswählen
500 MG
CHF 112.00
CHF 112.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 112.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H4F3NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 112.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
133-137 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
SMILES String
OC(=O)c1ccc(cn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)4-1-2-5(6(12)13)11-3-4/h1-3H,(H,12,13)
InChIKey
NJHGVAYLDHROPT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)