698989
Poly(3-hexylthiophen-2,5-diyl)
regioregular, electronic grade, 99.995% trace metals basis, average Mn 15,000-45,000
Synonym(e):
Plexcore® OS 1100, P3HT
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
electronic grade
Assay
99.995% trace metals basis
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 15,000-45,000
Beschreibung
(>95% head-to-tail regioregular (HNMR))
mp (Schmelzpunkt)
238 °C
Löslichkeit
chloroform, trichlorobenzene, chlorobenzene, toluene, and xylenes: soluble
Fluoreszenz
λex 450 nm; λem 575 nm
Energie der Orbitale
HOMO 5 eV
LUMO 3 eV
Leistung von OPV-Bauelementen
ITO/NiO/P3HT/PC61BM/LiF/Al
ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PC61BM (1:08)/Al
PDI
≤2
Halbleitereigenschaften
P-type (mobility=10−4 - 10−1 cm2/V·s)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable