Merck
684430
Sigma-Aldrich
[6,6]-Phenyl C61 Buttersäuremethylester
>99%
Synonym(e):
1-[3-(Methoxycarbonyl)-propyl]-1-phenyl[6.6]C61, 3′H-Cyclopropa[1,9] [5,6]fulleren-C60-Ih-3′-buttersäure-3′-phenyl-methylester, PCBM, [60]PCBM
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C72H14O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
910.88
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Beschreibung
functionalized fullerene
Assay
>99%
Form
powder
Löslichkeit
chlorobenzene: soluble
organic solvents: soluble
toluene: soluble
Energie der Orbitale
HOMO 6.1 eV 
LUMO 3.7 eV 
Halbleitereigenschaften
N-type (mobility=0.21 cm2/V·s)
SMILES String
COC(=O)CCCC2(c1ccccc1)[C]3=4c5c6c7c8c9c%10c(c%11c%12c3c%13c5c%14c%15c6c%16c7c%17c9c%18c%19c%10c%20c%11c%21c%12c%22c%13c%23c%14c%24c%15c%25c%16c%26c%17c%18c%27c%28c%19c%20c%29c%21c%30c%22c%23c%31c%24c%32c%25c%26c%27c%33c%28c%29c%30c%31c%32%33)[C]2=48
InChI
1S/C72H14O2/c1-74-11(73)8-5-9-70(10-6-3-2-4-7-10)71-66-59-52-40-32-23-14-12-13-15-18(14)27-34(32)42-43-35(27)33-24(15)26-22-17(13)20-19-16(12)21-25(23)38(40)46-44-30(21)28(19)36-37-29(20)31(22)45-47-39(26)41(33)53-55(43)64(63(66)54(42)52)67-60(53)58(47)62-51(45)49(37)56-48(36)50(44)61(57(46)59)68(71)65(56)69(62)72(67,70)71/h2-4,6-7H,5,8-9H2,1H3
InChIKey
MCEWYIDBDVPMES-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
[6,6]-Phenyl-C61Buttersäuremethylester ([60]PCBM) ist ein Methanofulleren mit einer besseren Diffusion in organischen Molekülen als Fullerene (C60). Aufgrund seiner hohen Elektronenmobilität kann es als Elektronenakzeptor in wichtigen elektrochemischen Anwendungen eingesetzt werden.
Anwendung
[60]PCBM ist ein N-Typ-Halbleiter, der durch niedrige Kosten und eine große Oberfläche als Elektronentransportmaterial in verschiedenen energiegestützten Anwendungen weit verbreitet ist, beispielsweise in der organischen Photovoltaik (OPVs), Perowskit-Solarzellen (PSCs), organischen Feldeffekttransistoren (OFETs) und Photodetektoren.
Löslicher organischer n-Kanal-Halbleiter. Zur Verwendung als n-leitende Schicht in der Kunststoffelektronik, insbesondere OFETs mit Bulk-Heteroübergang und Photovoltaikzellen (PVs).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
(60) PCBM single crystals: remarkably enhanced band-like charge transport, broadband UV-visible-NIR photo-responsivity and improved long-term air-stability.
Zhao X, et al.
Journal of Material Chemistry C, 6(20), 5489-5496 (2018)
Stability enhancement of P3HT: PCBM polymer solar cells using thermally evaporated MoO3 anode buffer layer.
Ameen MY, et al.
Physica B: Condensed Matter, 530(24), 201-207 (2018)
Field-effect transistor structures on the basis of poly (3-hexylthiophene), fullerene derivatives (60) PCBM,(70) PCBM, and nickel nanoparticles.
Aleshin N, et al.
Physics of the Solid State, 58(9), 1882-1890 (2016)
First-principles investigation of organic photovoltaic materials C 60, C 70,(C 60) PCBM, and bis-(C 60) PCBM using a many-body G 0 W 0-Lanczos approach.
Qian X, et al.
Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics, 91(24), 245105-245105 (2015)
Organic Single-Crystalline Donor-Acceptor Heterojunctions with Ambipolar Band-Like Charge Transport for Photovoltaics.
Zhao X, et al.
Advanced Materials Interfaces, 530(24), 1800336-1800336 (2018)
Artikel
Progress in bulk heterojunction photodiodes since 1995 has improved device performance and widened research scope.
PCBM-based n-type semiconductors - Find p- and n-type organic semiconductors available with PCBM library & properties.
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.
Professor Shinar highlights low-cost, disposable sensor configurations in organic and hybrid electronics for healthcare applications.
Alle anzeigen