Wichtige Dokumente
696897
Poly(3-Octylthiophen-2,5-diyl-co-3-Decyloxythiophen-2,5-diyl)
Synonym(e):
POT-co-DOT
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Mol-Gew.
Mn 8,000
Mw 21,000
Fluoreszenz
λex 490 nm; λem 600 nm
Mw/Mn
2.5
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.