Merck
694517
Sigma-Aldrich
QuadraPure® PHE
400-1100 μm particle size
Synonym(e):
QuadraPure® Phenol-funktionalisiertes Polystyrol
About This Item
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Produktlinie
QuadraPure®
Form
beads
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Partikelgröße
400-1100 μm
Anwendung
Application: Metal scavenger: Fe(ΙΙΙ), Pd(ΙΙ), Rh(ΙΙΙ)
Rechtliche Hinweise
QuadraPure is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
QuadraPure Cartridges for Removal of Trace Metal from Reaction Mixtures in Flow
A. Hinchcliffe, et al.
Organic Process Research & Development, 11, 477-481 (2007)