Fortfahren mit
19429
Mikropartikel auf Polystyrolbasis
size: 250 μm
Synonym(e):
Latex-Beads aus PS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 303.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.25
MDL number:
CHF 303.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
aqueous suspension
concentration
10% (solids)
particle size
250 μm std dev <6.5 μm
density
1.05 g/cm3
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
Für jede Charge werden die exakte Partikelgrösse und die Standardabweichung mit einer Genauigkeit von 0.01 μm unter Verwendung eines Coulter Multisizers bestimmt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
506756598472986
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
particle size
250 μm std dev <6.5 μm
particle size
600 nm std dev ≤0.03 μm
particle size
800 nm std dev ≤0.03 μm
particle size
10 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2%
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mikropartikel auf Polystyrolbasis
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)