Merck
687677
Sigma-Aldrich
Benzisothiazolinone-15N
98 atom % 15N, 95% (CP)
Synonym(e):
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one-15N
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H515NOS
Molekulargewicht:
152.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Assay
95% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
158 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
O=C1[15NH]SC2=CC=CC=C21
InChI
1S/C7H5NOS/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)10-8-7/h1-4H,(H,8,9)/i8+1
InChIKey
DMSMPAJRVJJAGA-VJJZLTLGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)