Merck
134708
Sigma-Aldrich
2-Brom-2-nitro-1,3-propandiol
98%
Synonym(e):
BNPD, BNPK, Bronopol
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2C(Br)(NO2)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.99
Beilstein:
1705868
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
130-133 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES String
OCC(Br)(CO)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H6BrNO4/c4-3(1-6,2-7)5(8)9/h6-7H,1-2H2
InChIKey
LVDKZNITIUWNER-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Wirkung von auf der Haut verbleibenden kosmetischen antimikrobiellen Konservierungsmitteln auf Staphylococcus epidermidis, das auf gesunder Haut lebt: Diese Studie untersucht die Auswirkungen verschiedener antimikrobieller Konservierungsmittel, einschließlich 2-Brom-2-nitro-1,3-propandiol, auf die Mikrobiota gesunder Haut, und konzentriert sich dabei insbesondere auf Staphylococcus epidermidis. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass diese Konservierungsmittel das mikrobielle Gleichgewicht der Haut beeinflussen können, die für die Erhaltung der Hautgesundheit unerlässlich ist (Zhang et al., 2023).
  • Beurteilung der antibakteriellen Restaktivität von klinischen Materialien, die mit Glutaraldehyd, o-Phthalaldehyd, Wasserstoffperoxid oder 2-Brom-2-nitro-1,3-propandiol desinfiziert wurden, anhand eines bakteriellen Toxizitäts-Assays: In dieser Studie werden die antibakteriellen Restwirkungen verschiedener Desinfektionsmittel, darunter 2-Brom-2-nitro-1,3-propandiol, auf klinische Materialien untersucht. Dies trägt zu besseren Desinfektionsprotokollen im Gesundheitswesen bei (Lerones et al., 2004).
  • Entwicklung und Prüfung eines mikrobiologischen Assays zum Nachweis der Restwirkungen von Desinfektionsmitteln auf harten Oberflächen: Diese Studie entwickelte einen mikrobiologischen Test zur Bewertung der Restwirkungen von Desinfektionsmitteln, einschließlich 2-Brom-2-nitro-1,3-propandiol, auf harten Oberflächen, mit dem Ziel, die Strategien zur Oberflächendesinfektion in verschiedenen Branchen zu verbessern (Mariscal et al., 1999).
Haftungsausschluss
Das Produkt ist nicht für die Verwendung als Biozid gemäß den globalen Biozid-Vorschriften vorgesehen, u. a. dem Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act der US-amerikanischen EPA, der Europäischen Biozid-Produktverordnung, der kanadischen Behörde für Schädlingsbekämpfung, der türkischen Biozid-Produktverordnung, Koreas Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) und andere.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
2-Bromo-2-nitro-1, 3-propanediol (Bronopol) and its derivatives: Synthesis, properties, and application (a review).
Legin, G. Ya.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 30(4), 273-284 (1996)
Andrew P Shinn et al.
Veterinary parasitology, 186(3-4), 229-236 (2011-12-14)
Pyceze™ (Novartis Animal Vaccines Ltd.) is licensed as a veterinary medicine to treat fungal infections in salmon, trout and their eggs. The active ingredient is bronopol, which due to its broad-spectrum activity has the potential to be an effective treatment
Heisuke Oono et al.
Biocontrol science, 12(2), 55-57 (2007-07-17)
We evaluated bronopol as a practical alternative anti-fungal agent to malachite green for use in hatcheries. Repeated exposure everyday, just after fertilization to the stage of eggs showing eye development to 50 mg/L and 100 mg/L bronopol for 30 min
Ahmad Asadinezhad et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 77(2), 246-256 (2010-03-02)
Medical-grade polyvinyl chloride was surface modified by a multistep physicochemical approach to improve bacterial adhesion prevention properties. This was fulfilled via surface activation by diffuse coplanar surface barrier discharge plasma followed by radical graft copolymerization of acrylic acid through surface-initiated
František Bílek et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 88(1), 440-447 (2011-08-06)
Low-density polyethylene (LDPE) samples were treated in air plasma discharge, coated by polyallyamine brush thought copolymeric grafting surface-from reaction and deposited four common antibacterial agents (benzalkonium chloride, bronopol, chlorhexidine and triclosan) to gain material with active antibacterial properties. Surface characteristics