M6045
2-Methyl-4-isothiazolin-3-on -hydrochlorid
≥99%
Synonym(e):
MIT, Methylisothiazolinon -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Wirkungsweise
protein synthesis | interferes
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].CN1SC=CC1=O
InChI
1S/C4H5NOS.ClH/c1-5-4(6)2-3-7-5;/h2-3H,1H3;1H
InChIKey
SJXPQSRCFCPWQQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- als zytotoxische Substanz zur Untersuchung seiner Wirkung auf Epithelzellen der Bronchien (BEAS-2B-Zellen) und seiner Rolle beim apoptotischen Zelltod
- zur Untersuchung der Auswirkungen der Tyrosin-Phosphorylierung auf die Aktivität der fokalen Adhäsionskinase (FAK) in der Entwicklung von neuralen Axonen und Dendriten.
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges