Merck
685542
Sigma-Aldrich
4-Chlor-5-methoxy-1-indanon
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9ClO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
124-128 °C
SMILES String
COc1ccc2C(=O)CCc2c1Cl
InChI
1S/C10H9ClO2/c1-13-9-5-3-6-7(10(9)11)2-4-8(6)12/h3,5H,2,4H2,1H3
InChIKey
RNDMOLOBKVJEMH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)