Wichtige Dokumente
183644
2-Bromnaphthalin
97%
Synonym(e):
β-Bromonaphthalene, β-Naphthyl bromide, 2-Naphthyl bromide
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
Verunreinigungen
≤3% 1-bromonaphthalene
bp
281-282 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
52-55 °C (lit.)
Löslichkeit
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Brc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H7Br/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
InChIKey
APSMUYYLXZULMS-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?