Merck
685194
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4-Cyanophenylboronsäure
≥95%
Synonym(e):
(4-Cyano-2-methylphenyl)boronic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8BNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
287-305 °C
Funktionelle Gruppe
nitrile
SMILES String
Cc1cc(ccc1B(O)O)C#N
InChI
1S/C8H8BNO2/c1-6-4-7(5-10)2-3-8(6)9(11)12/h2-4,11-12H,1H3
InChIKey
RGCVYEOTYJCNOS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
May contain varying amounts of anhydride.
Anwendung
Reactant involved in:
  • Reactions with (cyanomethylphenyl)boronic acid
  • Synthesis of oligo-boronic acid receptors with improved structural and electronic properties
  • Syntesis of aminoalkoxybiphenylnitriles for use as histamine-3 receptor ligands
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)