Wichtige Dokumente
684635
5-Brom-4,6-Dichlorpyrimidin
97%
Alle Fotos(2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4HBrCl2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.87
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
77-81 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
chloro
SMILES String
Clc1ncnc(Cl)c1Br
InChI
1S/C4HBrCl2N2/c5-2-3(6)8-1-9-4(2)7/h1H
InChIKey
BKLHHTTZTSYHBV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?