Merck
683663
Sigma-Aldrich
2-Aminoisobuttersäure-15N, α-N-Fmoc
99 atom % 15N, 98% (CP)
Synonym(e):
2-Aminoisobutyric acid-15N, α-N-Fmoc
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H1915NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 15N
Assay
98% (CP)
Form
solid
Mol-Gew.
326.35 by atom % calculation
Methode(n)
bio NMR: suitable
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CC(C)([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H19NO4/c1-19(2,17(21)22)20-18(23)24-11-16-14-9-5-3-7-12(14)13-8-4-6-10-15(13)16/h3-10,16H,11H2,1-2H3,(H,20,23)(H,21,22)/i20+1
InChIKey
HOZZVEPRYYCBTO-UUZXFVOJSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)