Wichtige Dokumente
67520
1-Methyl-L-histidin
≥98.0% (TLC), for peptide synthesis
Synonym(e):
3-(1-Methylimidazol-4-yl)-L-alanin, 3-Methyl-L-histidin (veraltet), Nτ-Methyl-L-histidin
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
1-Methyl-L-histidin, ≥98.0% (TLC)
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D −24±1°, c = 2% in H2O
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Verunreinigungen
≤5% water
mp (Schmelzpunkt)
~240 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cn1cnc(C[C@H](N)C(O)=O)c1
InChI
1S/C7H11N3O2/c1-10-3-5(9-4-10)2-6(8)7(11)12/h3-4,6H,2,8H2,1H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
InChIKey
BRMWTNUJHUMWMS-LURJTMIESA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?