Merck
68351
Sigma-Aldrich
Trifluoracetaldehyd Monohydrat
technical, ~75% in H2O
Synonym(e):
2,2,2-Trifluor-1,1-ethandiol, Fluoral-Hydrat
Größe auswählen
25 ML
CHF 309.00
CHF 309.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 ML
CHF 309.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2HF3O · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 309.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
technical
Form
liquid
Konzentration
~75% in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.340
bp
104-106 °C (lit.)
Dichte
1.44 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
fluoro
SMILES String
O.FC(F)(F)C=O
InChI
1S/C2HF3O.H2O/c3-2(4,5)1-6;/h1H;1H2
InChIKey
INDFRFZGABIRRW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-9.4 °F
Flammpunkt (°C)
-23.0 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1