683418
Lithium-dibutyl-(isopropyl)-magnesat
0.7 M in diethyl ether/hexanes
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
0.7 M in diethyl ether/hexanes
Dichte
0.708 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Li+].CCCC[Mg-](CCCC)C(C)C
InChI
1S/2C4H9.C3H7.Li.Mg/c2*1-3-4-2;1-3-2;;/h2*1,3-4H2,2H3;3H,1-2H3;;/q;;;+1;-1
InChIKey
NRIMXEIECWMTKG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable