Wichtige Dokumente
681334
2-(Trimethylsilyl)ethansulfonylchlorid
Synonym(e):
2-Trimethylsilylethylsulfonylchlorid, SES-Cl
Empfohlene Produkte
Brechungsindex
n20/D 1.4444
bp
146.8 °C/760 mmHg
Dichte
1.059 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[Si](C)(C)CCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C5H13ClO2SSi/c1-10(2,3)5-4-9(6,7)8/h4-5H2,1-3H3
InChIKey
BLPMCIWDCRGIJV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Nucleophilic substitution for synthesis of nicotinamine and its analogs
- Regioselective metal-free oxidative cyclization of sulfonamides
- Annulation reactions
- Tin-free radical carbonylation of alkylsulfonyl derivatives
- Asymmetric aziridination
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
70.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
21.1 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)