Wichtige Dokumente
681326
2-(Trimethylsilyl)ethansulfonamid
90%
Synonym(e):
SES-NH2
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
90%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
81-87 °C
SMILES String
C[Si](C)(C)CCS(N)(=O)=O
InChI
1S/C5H15NO2SSi/c1-10(2,3)5-4-9(6,7)8/h4-5H2,1-3H3,(H2,6,7,8)
InChIKey
MZASHBBAFBWNFL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)