680796
5-(3-Pyridyl)-4H-1,2,4-triazol-3-thiol
97%
Synonym(e):
1,2-Dihydro-5-(3-pyridinyl)-3H-1,2,4-triazol-3-thion
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
296-302 °C
SMILES String
Sc1nnc([nH]1)-c2cccnc2
InChI
1S/C7H6N4S/c12-7-9-6(10-11-7)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,9,10,11,12)
InChIKey
GAYWCADKXYCKCG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3