104558
1H-1,2,4-Triazol-3-thiol
97%
Synonym(e):
1,2,4-Triazol-3-thiol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
221-224 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble 50 g/L
SMILES String
Sc1nc[nH]n1
InChI
1S/C2H3N3S/c6-2-3-1-4-5-2/h1H,(H2,3,4,5,6)
InChIKey
AFBBKYQYNPNMAT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable