Merck
680788
Sigma-Aldrich
5-(3-Pyridyl)-1,3,4-Oxadiazol-2-Thiol
97%
Synonym(e):
5-(3-Pyridinyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-thion
Größe auswählen
5 G
CHF 231.00
CHF 231.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 231.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5N3OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 231.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
231 °C (dec.)
SMILES String
Sc1nnc(o1)-c2cccnc2
InChI
1S/C7H5N3OS/c12-7-10-9-6(11-7)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H,10,12)
InChIKey
QBLWWQDTKCIRSW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)