Fortfahren mit
SML1806
YU142670
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-(4-pyridinyl)-1,2,4-Triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazole, 3-(Pyridin-4-yl)-[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 151.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H5N5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.22
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 151.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C12=NN=C(C3=CC=NC=C3)N1N=CS2
InChI key
HRBYAJQMVADJHW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A selective OCRL1/INPP5F and OCRL2/INPP5B inhibitor that causes cellular PI(4,5)P2 accumulation and autophagosome-lysosome fusion defect.
YU142670 is a selective inhibitor against OCRL1/INPP5F (IC50 = 0.71 μM; substrate = PI(4,5)P2) and OCRL2/INPP5B (IC50 = 0.53 and 1.78 μM; substrate = PI3 and INPP5B/PI(4,5)P2, respectively) by targeting OCRL catalytic domain without affecting INPP5A, INPP5E, PTEN, SHP1, shrimp alkaline phosphatase, sphingomyelinase, or SYNJ1. YU142670 causes an increased PI(4,5)P2/PI4P ratio in human skin fibroblasts (by 50%; 50 μM for 1 h) and induces upregulated actin nucleation and ruffle activity at the plasma membrane without obvious cytotoxicity. Consistent with the negative regulatory role of PtdIns(4,5)P2 against the calcium channel mucolipin-1 (MCOLN1) that controls autophagosome-lysosome fusion, ehnahced autophagosome accumulation is observed in human kidney proximal tubule cells (PTCs) upon YU142670 (25 μM for 3 hr) or OCRL shRNA treatment.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EMU057921
description
≥98% (HPLC)
description
targeting mouse Inpp5b
form
powder
form
lyophilized powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
color
white to light brown
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)