Merck
679089
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlor-5-Methoxypyrimidin
97%
Größe auswählen
10 G
CHF 92.20
CHF 92.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 92.20
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4Cl2N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 92.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
66-70 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
COc1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5H4Cl2N2O/c1-10-3-2-8-5(7)9-4(3)6/h2H,1H3
InChIKey
ZTHHRSBDBPCCMZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)