Merck
678724
Sigma-Aldrich
2-Chlor-3-hydroxypropionsäure-methylester
95%
Synonym(e):
Methyl-2-Chlor-3-Hydroxypropionat
Größe auswählen
1 G
CHF 97.50
CHF 97.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 97.50
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7ClO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 97.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.4536
bp
105-108 °C/20 mmHg
Dichte
1.319 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
ester
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)C(Cl)CO
InChI
1S/C4H7ClO3/c1-8-4(7)3(5)2-6/h3,6H,2H2,1H3
InChIKey
IPNQALYYANAHGS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F
Flammpunkt (°C)
110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)