Merck
555568
Sigma-Aldrich
2,3-Dichlorpropionsäure-ethylester
97%
Synonym(e):
Ethyl-2,3-dichlorpropionat
Größe auswählen
25 G
CHF 88.10
CHF 88.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 88.10
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2OCOCH(Cl)CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.02
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 88.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4480 (lit.)
bp
164-165 °C (lit.)
Dichte
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ester
SMILES String
CCOC(=O)C(Cl)CCl
InChI
1S/C5H8Cl2O2/c1-2-9-5(8)4(7)3-6/h4H,2-3H2,1H3
InChIKey
RNZPQAZETZXKCQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ethyl 2,3-dichloropropionate can be prepared from ethyl acrylate via chlorination.[1]
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Polarographic Behavior of Unsymmetrical Polyhalogenated Compounds. Polychlorinated Propionitrile and Derivatives1.
Jura WH and Gaul RJ.
Journal of the American Chemical Society, 80(20), 5402-5540 (1958)