Fortfahren mit
HT153
Molybdatophosphorsäure -Lösung
Synonym(e):
Molybdatophosphorsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H3[P(Mo3O10)4]
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1825.25
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Concentration:
10%
Form:
solution
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label
reaction suitability
reagent type: oxidant
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
10%
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/12Mo.H3O4P.36O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI key
DHRLEVQXOMLTIM-UHFFFAOYSA-N
Application
Für die Verwendung mit dem Sigma Masson Trichrom-Verfahren HT15.
Preparation Note
Phosphomolydic Acid, 10%. Formation of precipitate does not affect performance in the Masson Trichrome Procedure.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P4869319279221856
description
-
description
spray reagent, 10% in ethanol
description
20 wt. % in ethanol
description
ACS reagent
concentration
10%
concentration
10% in ethanol
concentration
20 wt. % in ethanol
concentration
-
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solution
form
-
form
liquid
form
crystals
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Molybdatophosphorsäure -Lösung
signalword
Danger
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
pictograms
Corrosion
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Is it normal for HT153-250 ml to have a precipitate at the bottom? Will this affect its performance?
    1 answer
    1. The presence of a precipitate is normal for HT153, as indicated in the Instructions for Use. This does not impact the performance of the kit.