Merck
678570
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-furoylchlorid
97%
Synonym(e):
5-Methylfuran-2-carbonsäurechlorid
Größe auswählen
1 G
CHF 92.30
CHF 92.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 92.30
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5ClO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 92.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
27-31 °C
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccc(o1)C(Cl)=O
InChI
1S/C6H5ClO2/c1-4-2-3-5(9-4)6(7)8/h2-3H,1H3
InChIKey
ZURUVZFDEVKNCE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
196.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91.1 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)