Merck
683752
Sigma-Aldrich
5-Nitro-2-Furoylchlorid
95%
Größe auswählen
5 G
CHF 199.00
CHF 199.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 199.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H2ClNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.53
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 199.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
34-41 °C
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(o1)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H2ClNO4/c6-5(8)3-1-2-4(11-3)7(9)10/h1-2H
InChIKey
OLEFNFXYGGTROA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)