Merck
673102
Sigma-Aldrich
Z-D-Prolinol
97%
Synonym(e):
(R)-2-Hydroxymethylpyrrolidin-1-carbonsäure-benzylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H17NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Brechungsindex
n20/D 1.5396
Dichte
1.135 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
OC[C@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H17NO3/c15-9-12-7-4-8-14(12)13(16)17-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12,15H,4,7-10H2/t12-/m1/s1
InChIKey
BJTNHGVCFWDNDP-GFCCVEGCSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)