Wichtige Dokumente
761591
(4-(1,2,4,5-Tetrazin-3-yl)phenyl)methanamine hydrochloride
95%
Synonym(e):
Benzylamino tetrazine hydrochloride, H-Tz-Bz-NH3Cl hydrochloride
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
mp (Schmelzpunkt)
206-225 °C (decomposition)
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NCC1=CC=C(C2=NN=CN=N2)C=C1.[H]Cl
InChI
1S/C9H9N5.ClH/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)9-13-11-6-12-14-9;/h1-4,6H,5,10H2;1H
InChIKey
FAAUXGMWUKVOPI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1