Merck
656518
Sigma-Aldrich
2-(Aminomethyl)piperidin
97%
Synonym(e):
(RS)-1-(Piperidin-2-yl)-methanamin
Größe auswählen
25 G
CHF 163.00
CHF 163.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 163.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 163.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4854
Dichte
0.9406 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
NCC1CCCCN1
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h6,8H,1-5,7H2
InChIKey
RHPBLLCTOLJFPH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for reversible aminal formation
Reactant for synthesis of:
  • Annulated N-heterocyclic carbene ligands
  • M3 Muscarinic receptor antagonists
  • Selective 5-ht5A receptor antagonists
  • Ternary platinum(II) complexes
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
154.9 °F
Flammpunkt (°C)
68.3 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1