Merck
483761
Sigma-Aldrich
Boc-L-prolinal
97%
Synonym(e):
(S)-N-Boc-pyrrolidin-2-carboxaldehyd, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-prolinal
Größe auswählen
1 G
CHF 65.00
CHF 65.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 65.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H17NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 65.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D −101°, c = 0.66 in chloroform
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Brechungsindex
n20/D 1.462 (lit.)
bp
211 °C (lit.)
Dichte
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H]C(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(11)7-12/h7-8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m0/s1
InChIKey
YDBPZCVWPFMBDH-QMMMGPOBSA-N
Anwendung
Key building block for norsecurinine-type alkaloids and isaindigotidione carboskeleton.[1][2]
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
135.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ramon Alibés et al.
Organic letters, 6(11), 1813-1816 (2004-05-21)
The syntheses of securinine and (-)-allonorsecurinine have been achieved starting from easily available alpha-amino acid derivatives and using as key steps a RCM and a Heck reaction for the formation of rings D and C, respectively. [reaction: see text]
Tetrahedron Letters, 45, 2985-2985 (2004)