Wichtige Dokumente
668818
(R)-(−)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamin
97%
Synonym(e):
(R)-(−)-1-AminoTetralin, (R)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamin, R-(−)-1-Aminotetralin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.565
bp
118-120 °C/10 mbar
Dichte
1.002 g/mL at 25 °C
SMILES String
N[C@@H]1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H13N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10H,3,5,7,11H2/t10-/m1/s1
InChIKey
JRZGPXSSNPTNMA-SNVBAGLBSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
233.6 °F
Flammpunkt (°C)
112 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?