Merck
A8312
Sigma-Aldrich
m-Aminophenylboronsäure–Agarose
aqueous suspension
Synonym(e):
(3-aminophenyl)boronic acid-Agarose, 3-Aminophenylboronic acid–Agarose, m-APBA-Agarose, m-Aminophenylboronic acid resin
Größe auswählen
5 ML
CHF 301.00
CHF 301.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
CHF 301.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161501
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.32
CHF 301.00
Check Cart for Availability
Form
aqueous suspension
Kennzeichnungsgrad
40-80 μmol per mL
Matrix
6% beaded agarose
Matrixaktivierung
epichlorohydrin
Matrixanbindung
through amino to carboxyls of EDTA
Matrix-Spacer
9 atoms
Kapazität
≥8 mg/mL binding capacity (peroxidase Type VI)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[X]Nc1cc(ccc1)B(O)O
Allgemeine Beschreibung
Auf Agarosegel immobilisierte m-Aminophenylborsäure (m-APBA) ist nützlich zum Einfangen von Immunoglobulinen, führt aber auch zu unspezifischen Interaktionen.[1] m-APBA ist eine Boronat-Affinitätsmatrix, die effektiv für die Affinitätsaufreinigung von monoklonalen Antikörpern verwendet wird.[2]
Anwendung
m-Aminophenylborsäure-Agarose wird wie folgt verwendet:
  • als Bestandteil der Aufreinigungssäule von TOP10F-Zellen von Escherichia coli[3]
  • mit Zelllysaten verschiedenster Zellen für den Nachweis von PARylierten (Poly(ADP-ribos)ylierung) Proteinen[4]
  • bei der Affinitätsaufreinigung von Meerrettichperoxidase[2]
  • bei der Aufreinigung von glykolisiertem humanem Serumalbumin (gHSA)[5]
Physikalische Form
Suspension in Wasser mit 0,002% Chlorhexidin-Diacetat.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
RUNX poly (ADP-ribosyl) ation and BLM interaction facilitate the Fanconi anemia pathway of DNA repair
Tay L S, et al.
Testing, 24(7), 1747-1755 (2018)
Monika Kijewska et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(3) (2020-02-14)
We report herein a novel ChemMatrix® Rink resin functionalised with two phenylboronate (PhB) moieties linked on the N-α and N-ε amino functions of a lysine residue to specifically capture deoxyfructosylated peptides, compared to differently glycosylated peptides in complex mixtures. The
T A Myöhänen et al.
The Biochemical journal, 197(3), 683-688 (1981-09-01)
The synthesis of 3-nitro-4-(6-aminohexylamido)phenylboronic acid is described. The properties of two novel forms of immobilized phenylboronate agarose adsorbents [m-aminophenylboronic acid-Matrex Gel and 3-nitro-4-(6-aminohexylamido)phenylboronic acid-Sepharose CL-6B] were investigated. Both gels bind and selectively retard the glycoprotein alpha-glucosidase from yeast. The retardation
Construction and optimization of a CC49-Based scFv-beta-lactamase fusion protein for ADEPT
Roberge M, et al.
Protein engineering, design & selection : PEDS, 19(4), 141-145 (2006)
Pravin K Bhatnagar et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 863(2), 235-241 (2008-02-09)
Hybrid hybridomas (quadromas) are derived by fusing at least two hybridomas, each producing a different antibody of predefined specificity. The resulting cell secretes not only the immunoglobulins of both parents but also hybrid molecules manifesting the binding characteristics of the