666335
Pd EnCat® Kit I
About This Item
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
- 644692Pd EnCat® TOTP30, extent of labeling: 0.4 mmol/g Pd loading, TOTP 0.5, Pd 1.0 1 gSDB
- 644706Pd EnCat® TPP30, extent of labeling: 0.4 mmol/g Pd loading, TPP 0.8, Pd 1.0 1 gSDB
- 644714Pd EnCat® 30, extent of labeling: 0.4 mmol/g Pd loading 1 gSDB
- 644722Pd EnCat® 40, extent of labeling: 0.4 mmol/g Pd loading 1 gSDB
- 658693Pd(II) EnCat® BINAP30, extent of labeling: 0.39 mmol/g Pd loading, BINAP 0.25, Pd 1.0 1 gSDB
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Liver,Kidney, Nervous system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Flammpunkt (°F)
-9.4 - -7.6 °F
Flammpunkt (°C)
-23 - -22 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)