Fortfahren mit
SML2198
sAJM589
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-Hydroxybenzo[a]phenazine, Benzo[a]phenazin-5-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 95.60
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H10N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.26
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 95.60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=C2C(C=CC=C2)=C3C(N=C(C=CC=C4)C4=N3)=C1
InChI key
WZBDRAAGHRCRKM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Myc inhibitor that disrupts the Myc-Max heterodimer
sAJM589 is a Myc inhibitor that disrupts the Myc-Max heterodimer with an IC50 value of 1.8 μM. sAJM589 was shown to suppress cellular proliferation in a variety of MYC-dependent cancer cell line including strong inhibition of Burkitt lymphoma Raji cell line growth. The mechanism of action of sAJM589 is thought to involve increased ubiquitination of Myc by inhibition of Max binding to Myc, leading to proteasome-mediated degradation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB1305535SAB2702192SAB4301136
description
≥98% (HPLC)
description
clone 9E10, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
description
clone GT0002, affinity isolated antibody
description
affinity isolated antibody
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
yellow to orange
color
-
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)