Wichtige Dokumente
660604
Methyl-2-Chlorpyridin-4-Carboxylat
97%
Synonym(e):
2-Chlorisonicotinsäuremethylester
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6ClNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
32-36 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)c1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-11-7(10)5-2-3-9-6(8)4-5/h2-4H,1H3
InChIKey
KKOUHTMLFUAAGG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?