Merck
657336
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tris(brommethyl)benzol
97%
Synonym(e):
2,4,6-Tri(brommethyl)benzol, Tribrommesitylen
Größe auswählen
5 G
CHF 166.00
10 G
CHF 314.00
CHF 166.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 166.00
10 G
CHF 314.00
About This Item
Lineare Formel:
C9H9Br3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
356.88
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 166.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
94-99 °C
SMILES String
BrCc1cc(CBr)cc(CBr)c1
InChI
1S/C9H9Br3/c10-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-12/h1-3H,4-6H2
InChIKey
GHITVUOBZBZMND-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1,3,5-Tris(brommethyl)benzol weist um einen aromatischen Ring drei Bromsubstituenten auf und kann als Vernetzungsmittel verwendet werden. Es wird hauptsächlich bei der Synthese von Liganden und dendrimeren Monomeren eingesetzt.[1][2]
Anwendung
1,3,5-Tris(brommethyl)benzol kann durch eine Friedel-Crafts-Alkylierungsreaktion mit Triptycenmonomeren vernetzt werden, um mikroporöse Polymere für die selektive Adsorption von CO2 und H2 zu bilden.[2] Protonenaustauschmembranen (PEM) können durch eine kovalente Bindung von Polybenzimidazol (PBI) und 1,3,5-Tris(brommethyl)benzol als Teil der trifunktionellen Brommethyle für Brennstoffzellanwendungen hergestellt werden.[3] Es wird auch bei der Synthese des Trifluoracetamidderivats Triaza[33]cyclophan eingesetzt.[4]
Ein Monomer für die Synthese von Dendrimeren und lichtemittierenden Oligomeren.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Triptycene based microporous polymers (TMPs): Efficient small gas (H2 and CO2) storage and high CO2/N2 selectivity
Bera R, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 257(6), 253-261 (2018)
Fabrication of crosslinked polybenzimidazole membranes by trifunctional crosslinkers for high temperature proton exchange membrane fuel cells
Yang J, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 43(6), 3299-3307 (2018)
Synthesis, 39-39 (2008)
1, 3, 5-Tris (bromomethyl) benzene
Fernandes J, et al.
Acta Crystallographica Section C, Structural Chemistry, 67(6), o198-o200 (2011)
Papri Sutar et al.
Inorganic chemistry, 56(16), 9417-9425 (2017-08-10)
The recent upsurge in research on coordination polymer gels (CPGs) stems from their synthetic modularity, nanoscale processability, and versatile functionalities. Here we report self-assembly of an amphiphilic, tripodal low-molecular weight gelator (L) that consists of 4,4',4-[1,3,5-phenyl-tri(methoxy)]-tris-benzene core and 2,2':6',2″-terpyridyl termini
Artikel
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf