Merck
725919
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis-(brommethyl)-biphenyl
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
α,α′-Dibromo-p,p′-bitolyl
Größe auswählen
1 G
CHF 83.20
5 G
CHF 200.00
CHF 83.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 83.20
5 G
CHF 200.00
About This Item
Lineare Formel:
BrCH2C6H4C6H4CH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.05
Beilstein:
2444585
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 83.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
170-173 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
BrCc1ccc(cc1)-c2ccc(CBr)cc2
InChI
1S/C14H12Br2/c15-9-11-1-5-13(6-2-11)14-7-3-12(10-16)4-8-14/h1-8H,9-10H2
InChIKey
HMUGRILXVBKBID-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)