Merck
D65607
Sigma-Aldrich
2,4-Bis(chlormethyl)-1,3,5-Trimethylbenzol
95%
Synonym(e):
2,4-Bis(chlormethyl)-mesitylen
Größe auswählen
50 G
CHF 68.70
CHF 68.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
CHF 68.70
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3C6H(CH2Cl)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 68.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
bp
180 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
105-107 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(C)c(CCl)c(C)c1CCl
InChI
1S/C11H14Cl2/c1-7-4-8(2)11(6-13)9(3)10(7)5-12/h4H,5-6H2,1-3H3
InChIKey
JMNDJDCLOQRCJV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1