Wichtige Dokumente
652652
2-Brombenzaldehyd-Ethylenacetal
96%
Synonym(e):
2-(2-Bromphenyl)-1,3-dioxolan
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9BrO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.569 (lit.)
Dichte
1.535 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ether
SMILES String
Brc1ccccc1C2OCCO2
InChI
1S/C9H9BrO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)9-11-5-6-12-9/h1-4,9H,5-6H2
InChIKey
IWSGKSUCFVOWQU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>249.8 °F
Flammpunkt (°C)
> 121 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Polina Novoseltseva et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(10), 2276-2284 (2020-01-04)
New chiral N,C-chelate organoboron compounds based on benzylideneamines (bza) with the general formula of B(bza-R)Mes2 (R=H or Me; Mes=mesityl) are reported. A chiral substituent group R- or S-CH(CH3 )Ph (Ph=phenyl) was introduced to the imine center, which imposed a previously