Merck
651990
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenethylbromid
97%
Synonym(e):
1-(2-Bromethyl)-4-chlorbenzol, 4-(2-Bromethyl)-1-chlorbenzol
Größe auswählen
5 G
CHF 182.00
CHF 182.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 182.00
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4CH2CH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 182.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5715 (lit.)
bp
76-78 °C/0.3 mmHg (lit.)
Dichte
1.5080 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
chloro
SMILES String
Clc1ccc(CCBr)cc1
InChI
1S/C8H8BrCl/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5-6H2
InChIKey
YAFMYKFAUNCQPU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)