Merck
653810
Sigma-Aldrich
4-Methylphenethylbromid
97%
Synonym(e):
4-(2-Bromethyl)-toluol, 4-Methyl-1-(2-bromethyl)-benzol
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4CH2CH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.550
bp
100-101 °C/9 mmHg
Dichte
1.306 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Cc1ccc(CCBr)cc1
InChI
1S/C9H11Br/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10/h2-5H,6-7H2,1H3
InChIKey
IAZCKSJRRRXZEY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)