Merck
333530
Sigma-Aldrich
2-Bromallyltrimethylsilan
technical grade, 90%
Synonym(e):
2-Brom-3-trimethylsilyl-propen
About This Item
Lineare Formel:
H2C=C(Br)CH2Si(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.16
Beilstein:
3600686
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
90%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.462 (lit.)
bp
82-85 °C/60 mmHg (lit.)
Dichte
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[Si](C)(C)CC(Br)=C
InChI
1S/C6H13BrSi/c1-6(7)5-8(2,3)4/h1,5H2,2-4H3
InChIKey
LUPQCAARZVEFMT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
91.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
33 °C - closed cup