Merck
649082
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-Pentin
96%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(CH3)C≡CCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
82.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.407 (lit.)
bp
71-73 °C (lit.)
Dichte
0.711 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC#CC(C)C
InChI
1S/C6H10/c1-4-5-6(2)3/h6H,1-3H3
InChIKey
SLMFWJQZLPEDDU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
10.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-12 °C - closed cup