Merck
244392
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethyl-1-butin
98%
Synonym(e):
tert.-Butylacetylen
Größe auswählen
5 G
CHF 75.80
25 G
CHF 345.00
CHF 75.80
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 75.80
25 G
CHF 345.00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CC≡CH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
82.14
Beilstein:
1697100
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
Assay:
98%
CHF 75.80
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
7.88 psi ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.374 (lit.)
bp
37-38 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−78 °C (lit.)
Dichte
0.667 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)C#C
InChI
1S/C6H10/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3
InChIKey
PPWNCLVNXGCGAF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3,3-Dimethyl-1-butyne was used in the synthesis of erythro and threo isomers of B-(3,3-dimethyl-1,2-dideuterio-1-butyl)-9-BBN by hydroboration-deuteronolysis-hydroboration sequence[1].
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-21.1 °F
Flammpunkt (°C)
-29.5 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Karl Matos et al.
The Journal of organic chemistry, 63(3), 461-470 (2001-10-24)
Both erythro and threo isomers of B-(3,3-dimethyl-1,2-dideuterio-1-butyl)-9-BBN (6) were prepared from 3,3-dimethyl-1-butyne (4) through a hydroboration-deuteronolysis-hydroboration sequence employing first 9-BBN-H and then 9-BBN-D, or in reverse order, respectively. Employing the Whitesides protocol, the stereochemistry of B --> Pd alkyl group
E Fontana et al.
Current drug metabolism, 6(5), 413-454 (2005-10-27)
The inhibition of human cytochrome P450s (CYPs) is one of the most common mechanisms which can lead to drug-drug interactions. The inhibition of CYPs can be reversible (competitive or non-competitive) or irreversible. Irreversible inhibition usually derives from activation of a